Key Documents
MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substance Assay
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Poziom jakości
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
powiązane choroby
diabetes; cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders; endocrinological disorders
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Click here to download a calculator excel file
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C