Kluczowe dokumenty
933139
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
3-Pin Configuration Holder
Synonim(y):
3-pinowe mocowanie SEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS Techware
Zastosowanie
Nasze uchwyty na próbki zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i umożliwienia przeglądania więcej niż jednej próbki na raz. Oszczędzisz czas pompowania, utrzymasz komorę w czystości i wykonasz więcej pracy. Wszystkie uchwyty są wykonane z litego aluminium i wyposażone w zaciski sprężynowe lub śruby ustalające do bezpiecznego mocowania próbek. Wszystkie mocowania są wykonane tak, aby pasowały do sceny i są zaprojektowane tak, aby pasowały do wszystkich standardowych portów wymiany próbek i mają centralnie gwintowany port do przyjęcia kołków adaptera. Upewnij się, że zamówiłeś kołek adaptera, który pasuje do twojego instrumentu. Z tego powodu oferujemy trzy różne typy adapterów pinów, które są gwintowane i gotowe do przykręcenia do podstawy uchwytów.
Wszystkie adaptery mają gwintowaną część o długości 5 mm.
Uchwyt w konfiguracji 3-pinowej został zaprojektowany w celu zaoszczędzenia czasu. Mieści 3 powierzchnie o średnicy ½" (12,5 mm) i trzpień o średnicy ⅛" (3,1 mm).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)