Kluczowe dokumenty
901662
Sigma-Aldrich
3D Printing Graphite Ink
greener alternative
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Graphite Content: 30-40 wt%
Solid content: 20-35%
Formularz
viscous liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
black
lepkość
20-60 Pa.s(25 °C)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii umożliwiającej stosowanie bardziej ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Tusze do druku 3D pomagają projektować i drukować bardziej złożone projekty przy minimalnej ilości odpadów i są przyjazne dla środowiska. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
  • Bezpośrednie wytłaczanie strzykawkowe do stałych włókien lub struktur - może być wytłaczane ręcznie lub maszynowo z dowolnej standardowej strzykawki.
  • Powlekanie zanurzeniowe.
  • Powlekanie obrotowe.
  • Odlewanie.
  • Fusing - oddzielnie produkowane stałe obiekty grafenowe do druku 3D mogą być łączone poprzez zastosowanie dodatkowego atramentu w punktach styku.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901662-25ML4061834897866
901662-5ML4061834897880