Key Documents
793663
Graphene dispersion
forinkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjetprintable
Synonim(y):
inkjetting ink, conductive ink
About This Item
Polecane produkty
product name
Graphene ink, for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
rezystywność
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250°C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
wielkość cząstki
≤3 μm
napięcie powierzchniowe
30 dyn/cm
lepkość
8-15 mPa.s(30 °C)
tw
213-218 °C (Terpineol)
gęstość
0.9375 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Opis ogólny
Zastosowanie
Curing Condition: 250-350°C, 20-30min
This ink was tested on polyimide and silicon dioxide substrates.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.