Merck
901187
Sigma-Aldrich
Molybdenum disulfide ink for inkjet printing
greener alternative
Synonim(y):
Molybdenum disulfide dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Resistivity: 10-100 kΩcm (thermally annealed 400 °C for 3 hours in Ar/H2 environment, film thickness >150 nm)
Poziom jakości
Formularz
dispersion
skład
Solid content, 3.0-3.85%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
green
wielkość cząstki
≤0.4 μm
napięcie powierzchniowe
30-35 dyn/cm
lepkość
4-11 mPa.s(25 °C) (shear viscoisty at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
gęstość
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Mo]=S=S
InChI
1S/Mo.S2/c;1-2
Klucz InChI
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Informacje prawne
Sold under Materials Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.