Kluczowe dokumenty
901410
Hexagonal boron nitride ink
for inkjet printing
Synonim(y):
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, hBN dispersion, hBN inkjet printable ink
Formularz
dispersion
skład
Solid content, 4.4-6.4%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
wielkość cząstki
≤0.3 μm
napięcie powierzchniowe
30-35 dyn/cm
lepkość
6-15 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
gęstość
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
115.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901410-5ML | 4061835532094 |