900151
Molybdenum oxide nanoparticle ink
Synonim(y):
MoO3 Dispersion, MoO3 ink, MoO3 nanoparticle ink, MoO3 suspension
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
Poziom jakości
skład
Solid content, 2.3-2.7 wt. % (crystalline MoO3 in ethanol)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
10-40 nm
lepkość
1-3 cP
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
- Store in a dark at room temperature.
- Prior to application: shake then ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter.
- Post-treatment: use plasma cleaning of dry films for removal of organic dispersant.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.