Key Documents
901065
Sigma-Aldrich
Aluminum-doped zinc oxide ink for inkjet printing
Synonim(y):
AZO dispersion, AZO ink, Al-doped ZnO ink, Helios′Ink H-DZ01015 semiconductive ink
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
Kod UNSPSC:
12352311
opis
Conductivity: 10-3-10-4 S/cm
Work function: 3.6 ± 0.1 eV
Poziom jakości
Postać
liquid (dispersion)
opór arkusza
10-20 Ω/sq (in combination with silver nanowires)
kolor
light yellow
napięcie powierzchniowe
25 mN/m±5 mN/m
lepkość
10 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
pojemność
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Helios′Ink H-DZ01015 semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for OPV and PV.
  • This ink shows great performance on Drop On Demand (DOD) inkjet printers.
  • The use of Helios′Ink H-DZ01015 semiconductive ink is greatly improving the devices performances by reducing the roughness of the TCE without a negative impact on the electrical conductivity and the transparency. Life time of the devices is also increased.
  • The use of Helios′Ink H-DZ01015 provides ETL layer with high performances. In addition, compared to standard ETL, the PCE not retained even with higher thickness.
Cechy i korzyści
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
Uwaga dotycząca przygotowania
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Informacje prawne
Product of Genes′Ink.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.