Kluczowe dokumenty
901081
Sigma-Aldrich
Zinc oxide ink for spin coating/slot-die coating
Synonim(y):
Atrament ZnO, Atrament z nanocząsteczkami ZnO, Dyspersja tlenku cynku, Półprzewodzący atrament Helios′Ink H-SZ41029, Zawiesina tlenku cynku
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
opis
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
Poziom jakości
Formularz
liquid (dispersion)
kolor
light yellow
napięcie powierzchniowe
20 mN/m±5 mN/m
lepkość
<4 mPa.s(20 °C)
pojemność
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
Opis ogólny
  • Półprzewodzący atrament Helios'Ink H-SZ41029 opracowany dla elektroniki drukowanej szczególnie dobrze nadaje się do elastycznych OLED i OPV.
  • Półprzewodzący atrament Helios'Ink H-SZ41029 wykazuje doskonałą wydajność w powlekaniu spinowym i powlekaniu matryc szczelinowych i jest kompatybilny z różnymi elastycznymi podłożami (poliimid, PET, PET/ITO itp.), ale także ze szkłem/ITO.
Cechy i korzyści
Zalety produktu:
  • Łatwe osadzanie w warunkach atmosferycznych (temperatura i ciśnienie).
  • Dobre parametry optyczne (przepuszczalność światła widzialnego >90%).
  • Atrament bez CMR.
  • Kompatybilny z warstwą ITO i warstwą Ag NWs.
  • Kompatybilny z większością elastycznych podłoży.
  • Niska temperatura suszenia umożliwiająca drukowanie na elastycznych podłożach.
  • Cienkie warstwy (20 nm) o niskiej chropowatości (RMS = 3±1 nm).
Uwaga dotycząca przygotowania
Typowe wytyczne dotyczące przetwarzania:
  • Może być homogenizowany przez 5 minut w kąpieli ultradźwiękowej w celu pozbycia się wszelkich agregatów.
  • Warunki suszenia: Piekarnik, piec na podczerwień, piec próżniowy.
  • Roztwór czyszczący: Etanol/Aceton.
Informacje prawne
Produkt Genes′Ink.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
58.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.