Merck
921599
Sigma-Aldrich
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 2.8 cP , work function 4.3 eV
Synonim(y):
Atrament dla OLED, Atrament do warstw selektywnych ładunkowo w elektronice drukowanej, Dyspersja nanocząstek tlenku cynku, Fotodetektory, OPV, PV, QLED, Tusz z tlenkiem cynku
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ZnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
suspension
Poziom jakości
stężenie
2.5 wt. %
praca wyjścia
4.3 eV
lepkość
2.8 cP
ciąg SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten nanocząsteczkowy tusz tlenku cynku jest opartym na nanocząsteczkach tuszem drukarskim umożliwiającym przetwarzanie w temperaturach 80-120 °C. Nanocząsteczkowy tusz z tlenku cynku jest elektronoselektywnym tuszem warstwy interfejsu zawierającym nanocząsteczki tlenku cynku (ZnO) w butanolach. Nanocząsteczkowy atrament ZnO działa dobrze jako materiał warstwy ekstrakcji elektronów (EEL) w ogniwach słonecznych.
Zastosowanie
Ten nanocząsteczkowy tusz ZnO jest przeznaczony do nanoszenia metodą slot-die, spin-coating, doctor blading lub druku atramentowego w celu wykorzystania jako warstwa transportu elektronów w drukowanej elektronice. Tusz nanocząsteczkowy ZnO ma uniwersalne zastosowanie w normalnej i odwróconej architekturze.
Temperatura wyżarzania 80-120 °C.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Przechowywanie: W ciemności w temperaturze pokojowej
  • Przed zastosowaniem: Wstrząsnąć, poddać działaniu ultradźwięków i (opcjonalnie) przefiltrować przez filtr PTFE 0,45 μm
  • Obróbka końcowa: Wyżarzanie osadzonych warstw ZnO w temperaturze 80-120 °C
  • Może być konieczna optymalizacja grubości
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
83.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
28.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)