Merck
921572
Sigma-Aldrich
Aluminum doped zinc oxide nanoparticle ink
greener alternative
2.5 wt. %, viscosity 3.5 cP , work function 4.3 eV
Synonim(y):
Atrament Al:ZnO, Atrament dla OLED, Atrament do warstw selektywnych ładunkowo w elektronice drukowanej, Dyspersja nanocząstek Al:ZnO, Fotodetektory, OPV, PV, QLED
About This Item
Wzór liniowy:
Al:ZnO
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
suspension
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2.5 wt. %
praca wyjścia
4.3 eV
lepkość
3.5 cP
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Al][Zn]=O
InChI
1S/Al.O.Zn
Klucz InChI
PZVKIZCGFVBSGD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nanocząsteczkowy tusz z tlenku cynku z domieszką glinu (3,15% mol% Al) jest nanocząsteczkowym tuszem drukarskim umożliwiającym przetwarzanie w temperaturach 80-120°C. Nanocząsteczkowy tusz z tlenku cynku domieszkowanego aluminium jest elektronoselektywnym tuszem warstwy interfejsu zawierającym nanocząsteczki tlenku cynku domieszkowanego aluminium (AZO) w butanolach. Nanocząsteczkowy atrament AZO działa dobrze jako materiał warstwy ekstrakcji elektronów (EEL) w ogniwach słonecznych.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest stosowany jako optyczne elementy dystansowe w wysokowydajnych organicznych ogniwach słonecznych o dostrojonym kolorze i został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Tusz nanocząsteczkowy ZnO z domieszką Al jest przeznaczony do nanoszenia metodą slot-die, spin-coating, doctor blading lub druku atramentowego w celu wykorzystania jako warstwa transportu elektronów w elektronice drukowanej. Tusz nanocząsteczkowy ZnO z domieszką Al ma uniwersalne zastosowanie w normalnej i odwróconej architekturze.
Temperatura wyżarzania 80-120°C.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Przechowywanie: W ciemności w temperaturze pokojowej
  • Przed zastosowaniem: Wstrząsnąć, poddać działaniu ultradźwięków i (opcjonalnie) przefiltrować przez filtr PTFE 0,45 μm
  • Obróbka końcowa: Wyżarzanie osadzonych warstw ZnO z domieszką Al w temperaturze 80-120°C
  • Optymalizacja grubości może być konieczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)