Merck
NIST423
Molybdenum oxide concentrate
NIST® SRM® 423
Synonim(y):
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
MoO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 pouch x 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
mp
795 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Klucz InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) to koncentrat tlenku molibdenu (MoO3) pochodzący z komercyjnego procesu wydobycia i rafinacji. SRM 423 jest przeznaczony do stosowania w ocenie chemicznych i instrumentalnych metod analizy. Jednostka SRM 423 składa się z jednej saszetki zawierającej około 60 g proszku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 423_cert
SRM 423_SDS
Zastosowanie
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Miedź (Cu), Molibden (Mo)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Pozostałości nierozpuszczalne w kwasie, Srebro (Ag), Bizmut (Bi), Węgiel (C), Wapń (Ca), Chrom (Cr), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Sód (Na), Ren (Re), Siarka (S), Antymon (Sb), Wanad (V), Cynk (Zn)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)