Kluczowe dokumenty
900724
Molybdenum disulfide
dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Synonim(y):
2D Dispersion, MoS2 Dispersion nonionic surfactant, MoS2 Dispersion with Pluronic F87, Moly sulfide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.1-0.5 mg/mL in H2O
wielkość cząstki
≤500 nm
bp
100 °C (water)
gęstość
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
InChI
1S/Mo.2S
Klucz InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials