901789
Tungsten disulfide nanoplatelets
50-300 nm, thickness < 3 layers, powder
Synonim(y):
Dwusiarczek wolframu 2D, Dwusiarczek wolframu 2D z niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, Siarczek wolframu, Siarczek wolframu 2D
About This Item
Wzór liniowy:
WS2
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
nanoparticles
powder
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nanopłytki dwusiarczku wolframu (WS2) należą do klasy dichalkogenków metali przejściowych (TMD), które są szeroko stosowane jako stałe środki smarne i katalizatory chemiczne. Ich struktura krystaliczna ma układ, w którym arkusze atomów W są umieszczone pomiędzy dwiema płaszczyznami atomów S. WS2 ma dobre właściwości polimorficzne, które umożliwiają kowalencyjne wiązanie atomów wolframu z sześcioma sąsiednimi atomami siarki. Ma również dobre właściwości elektroniczne, które sprawiają, że jest przydatny w zastosowaniach optoelektronicznych.
Zastosowanie
Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości, dwuwymiarowe (2D) nanomateriały oparte na dichalkogenkach metali przejściowych (TMD) przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę. Atomowo cienkie warstwy MoS2 i WS2 reprezentują ważną klasę materiałów 2D opartych na TMD i znajdują zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar J L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3847 (2014)
Nikhita D Mansukhani et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(3), 294-300 (2015-12-01)
Conditions for the dispersion of molybdenum disulfide (MoS2) in aqueous solution at concentrations up to 0.12 mg mL(-1) using a range of nonionic, biocompatible block copolymers (i.e., Pluronics and Tetronics) are identified. Furthermore, the optimal Pluronic dispersant for MoS2 is
Sheneve Z Butler et al.
ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials
The super materials that could trump graphene.
Elizabeth Gibney
Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901789-250MG | 4061838634412 |