Key Documents
243639
Tungsten(IV) sulfide
powder, 2 μm, 99%
Synonim(y):
Tungsten disulfide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tungsten
wielkość cząstki
2 μm
gęstość
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
Klucz InChI
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.