Kluczowe dokumenty
901775
Sigma-Aldrich
Tungsten disulfide suspension
Synonim(y):
Dwusiarczek wolframu 2D, Dyspersja dwusiarczku wolframu 2D z niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, Dyspersja siarczku wolframu 2D, Siarczek wolframu
About This Item
Wzór liniowy:
WS2
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
opis
thickness < 3 layers
50-300 nm
Formularz
liquid
stężenie
5 mg/mL in H2O
Opis ogólny
Zawiesina dwusiarczku wolframu (WS2) (5 mg/ml w wodzie) to dwuwymiarowy (2D) materiał dichalkogenku metalu przejściowego (TMD) o konfiguracji heksagonalnej. Jest to materiał podobny do grafenu, który ma sieć o strukturze plastra miodu. Jego właściwości obejmują wysoką elastyczność i umiarkowaną mobilność nośników ładunku.
Zastosowanie
Zawiesiny WS2 mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak produkcja czujników wilgotności i baterii litowo-jonowych, a także jako katalizator rozkładu wody.
Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości, dwuwymiarowe (2D) nanomateriały oparte na dichalkogenkach metali przejściowych (TMD) przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę. Atomowo cienkie warstwy MoS2 i WS2 reprezentują ważną klasę materiałów 2D opartych na TMD i znajdują zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar J L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3847 (2014)
Tungsten disulfide: a novel hydrogen evolution catalyst for water decomposition.
Sobczynski A, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(8), 2311-2315 (1988)
Synergistic performance of porous laminated tungsten disulfide/copper oxide/single-wall carbon nanotubes hybrids for lithium ions batteries.
Liu Y, et al.
Electrochimica Acta, 148(8), 73-78 (2014)
Tungsten disulfide wrapped on micro fiber for enhanced humidity sensing.
Guan H, et al.
Optical Materials Express, 7(5), 1686-1696 (2017)
Tungsten disulfide (WS 2) based all-fiber-optic humidity sensor.
Luo Y, et al.
Optics Express, 24(8), 8956-8966 (2016)