Kluczowe dokumenty
901797
Sigma-Aldrich
Molybdenum disulfide suspension
greener alternative
Synonim(y):
2D-dipersja disiarczku molibdenu z niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, Dyspersja dwusiarczku molibdenu 2D, Dyspersja siarczku molibdenu 2D, Siarczek molibdenu
About This Item
Wzór liniowy:
MoS2
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
opis
50-1000 nm
thickness < 3 layers
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1 mg/mL in H2O
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zawiesina dwusiarczku molibdenu (MoS2) jest dwuwymiarowym (2D) materiałem dichalkogenku metalu przejściowego (TMD), który tworzy monowarstwę z bezpośrednią przerwą pasmową 1,8 eV i pośrednią przerwą pasmową 1,2 eV. Może być stosowany jako nieliniowy materiał optyczny i jako wypełniacz wzmacniający w kompozytach polimerowych.
Zastosowanie
Zawiesina MoS2 może być stosowana w produkcji urządzeń półprzewodnikowych, takich jak tranzystory polowe (FET) i superkondensatory.
Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości, dwuwymiarowe (2D) nanomateriały oparte na dichalkogenkach metali przejściowych (TMD) przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę. Atomowo cienkie warstwy MoS2i WS2 reprezentują ważną klasę materiałów 2D opartych na TMD i znajdują zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Supercapacitive energy storage performance of molybdenum disulfide nanosheets wrapped with microporous carbons.
Weng Q, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(6), 3097-3102 (2015)
Annealing and transport studies of suspended molybdenum disulfide devices.
Wang F, et al.
Nanotechnology, 26(10), 105709-105709 (2015)
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar J L, et al
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847- 3847 (2014)
The super materials that could trump graphene.
Gibney E
Nature, 522(7556), 274-276 (2015)
Structure and catalytic properties of molybdenum sulfide nanoplatelets.
Elizondo-Villarreal N, et al.
Applied Catalysis A: General, 328(1), 88-97 (2007)