Merck
NIST8599
Henderson Molybdenite
NIST®SRM®
Synonim(y):
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
gęstość
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Klucz InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)