Kluczowe dokumenty
900450
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
1 mg/mLin DMF, sheet resistance 4.8 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Synonim(y):
Atrament grafenowy, Atrament przewodzący, Elektrochemicznie złuszczony atrament grafenowy
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Graphene dispersion, 1 mg/mL in DMF, sheet resistance 4.8 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Poziom jakości
Formularz
dispersion
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
1 mg/mL in DMF
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
  • Metoda przygotowania grafenu: elektrochemiczna eksfoliacja.
  • Grubość grafenu według AFM: 80%, 1-3 warstwy.
  • Rozmiar arkusza według AFM: kilka mikrometrów
  • Zawartość tlenu: 7,5% (wg XPS) (stosunek C/O: 12,3).
  • Stosunek Raman I_D/I_G: 0,4.
  • Rezystancja arkusza: 4,8 kΩ/m kw.
  • Typowe właściwości wytworzonych folii (po transferze na sucho z filtra PTFE):
Folia 15 nm: 85% przepuszczalności, rezystancja powierzchniowa 16 kΩ/sq (w stanie surowym), 4,1 kΩ/sq (po 30 min, 200 °C), <1 kΩ/sq (obróbka HNO3).
Folia 25 nm: przepuszczalność 73%, rezystancja powierzchniowa 8 kΩ/sq (w stanie fabrycznym), 2,4 kΩ/sq (po 30 min, 200 °C), <1 kΩ/sq (obróbka HNO3).
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii umożliwiającej stosowanie bardziej ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Atramenty grafenowe są wysoce przewodzące, tanie i super elastyczne. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
139.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
59.44 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Khaled Parvez et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(16), 6083-6091 (2014-04-02)
Mass production of high-quality graphene sheets is essential for their practical application in electronics, optoelectronics, composite materials, and energy-storage devices. Here we report a prompt electrochemical exfoliation of graphene sheets into aqueous solutions of different inorganic salts ((NH4)2SO4, Na2SO4, K2SO4
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900450-20ML4061841236702
900450-5ML4061833245170