900561
Graphene
powder, electrical conductivity >103 S/m, avg. no. of layers, < 3
Synonim(y):
grafen w proszku, kilka warstw grafenu
Opis ogólny
- Thickness: <3 layers.
- Lateral size : 0.5-5 μm.
Zastosowanie
Graphene/polyaniline nanocomposites- modified electrodes can be used for the determination of heavy metals.
Heat-treated graphene nanosheets can be used to prepare solid adsorbents for rapid and selective CO2 capture applications.
Cechy i korzyści
- Superior electrical conductivity
- Large surface area
- High mechanical strength
- High degree of flexibility
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
Powiązane treści
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.