Merck
Polimery specjalne i inteligentne
Plastikowy łańcuch wykonany ze specjalnego polimeru zwanego termoutwardzalnym, stosowany w aplikacjach o wysokiej wytrzymałości strukturalnej.
Specjalistyczne i inteligentne materiały polimerowe nadają się do procesów inżynieryjnych o wyjątkowych właściwościach mechanicznych, takich jak sztywność, wytrzymałość na rozciąganie i niskie pełzanie. Polimery te są idealne do zastosowań konstrukcyjnych, takich jak koła zębate, części samochodowe, zewnętrzna powłoka urządzeń elektronicznych i kompozyty o wysokiej wytrzymałości.
Polimery termoutwardzalne
Nasze polimery termoutwardzalne lub termoutwardzalne mogą być nieodwracalnie utwardzane przez utwardzanie i formowanie do ostatecznego kształtu. Dla tych zastosowań oferujemy: 
  • Żywice amidowo-aromatyczne
  • Polimery bisfenolu A i prepolimerowe żywice epoksydowe
  • Kopolimery formaldehydowe i epoksydy
  • Żywice fotoutwardzalne
Czytaj więcej
Polimery termoplastyczne
Polimery termoplastyczne mają inne unikalne właściwości, takie jak podatność na obróbkę termiczną, umożliwiająca ich przekształcanie w podwyższonych temperaturach. Są one powszechnie stosowane w formowaniu wtryskowym i wytłaczaniu. Polimery termoplastyczne są również wykorzystywane do wzmacniania anizotropowych materiałów kompozytowych, które działają jak sztuczne mięśnie lub siłowniki, które odwracalnie kurczą się, rozszerzają lub obracają pod wpływem bodźców zewnętrznych. Przykłady obejmują:
  • Poliuretany i prekursory uretanów
  • Woski i oleje
  • Żywice termoplastyczne poli(tlenku fenylenu)
  • Polisulfony
Filamenty polimerowe do druku 3D
Zapewniamy szeroki wybór filamentów polimerowych do druku 3D, aby dostosować je do zastosowań w produkcji addytywnej. Nasze polimery, przeznaczone do wszystkich rodzajów technologii druku 3D, umożliwiają szybkie drukowanie, minimalne zatykanie dysz i niskie wypaczanie w celu szybkiego projektowania, prototypowania i wytwarzania produktów końcowych.