Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1268
Sigma-Aldrich
Anti-Prion Protein Antibody, clone 3D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D17, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~27.66 kDa
observed mol wt ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3D17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko Prion. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka Prion.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło białko prionowe w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko prionowe w ludzkiej korze mózgowej i ludzkich wycinkach tkanki mózgowej z chorobą Alzheimera.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptydy Prion z KD wynoszącym 8,4 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko Prion w komórkach SH-SY5Y.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Prion Protein, klon 3D17 10889, nr kat. ZRB1268, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na białko Prion i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Główne białko prionowe (UniProt: P04156; znane również jako PrP, ASCR, PrP27-30, PrP33-35C, CD230) jest kodowane przez gen PRNP (znany również jako ALTPRP, PRIP, PRP) (Gene ID: 5621) u człowieka. PrP wykazuje wysoką ekspresję w mózgu, płucach, nerkach i sercu oraz niski poziom ekspresji w wątrobie i śledzionie. Występuje w dużych ilościach w mózgu ludzi i zwierząt zakażonych zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi, takimi jak Kuru, choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), zespół Gerstmanna-Strausslera (GSS), trzęsawka owiec, gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) i zakaźna encefalopatia norek (TME). W normalnym mózgu może odgrywać rolę w rozwoju neuronów i plastyczności synaptycznej oraz może być wymagana do utrzymania osłonki mielinowej neuronów i homeostazy mieliny poprzez działanie jako agonista receptora ADGRG6. PrP może występować w postaci PrPc (c = komórkowej) lub PrPsc (sc = trzęsawki owiec). PrPc jest glikoproteiną zwykle umieszczaną w błonie plazmatycznej za pomocą kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) i może być łatwo trawiona przez proteazy. Składa się głównie z -heliksów. PrPsc ma bardziej strukturę typu arkusza  i jest wysoce odporny na działanie proteaz. Białka prionowe posiadają dwa miejsca glikozylacji N-linked i mogą zawierać ponad 50 różnych cukrów. Duży rozmiar N-wiązanych cukrów umożliwia im prawie całkowite osłonięcie dwóch ortogonalnych powierzchni białka i ochronę dużych obszarów powierzchni białka przed proteazami. Wykazano, że PrPsc zawiera ten sam zestaw glikanów co PrPc, ale ma wyższy udział cukrów tri- i tetra-antenowych. Wykazano, że po traktowaniu proteinazą K, PrPc jest całkowicie trawiony, podczas gdy PrPsc jest skracany tylko do fragmentu 27-30 kDa. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)