Merck
850335C
Avanti
12:0 PC (DLPC)
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-didodekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; DLPC; PC(12:0/12:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H64NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850335C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850335C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850335C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850335C
stężenie
10 mg/mL (850335C-25mg)
25 mg/mL (850335C-200mg)
25 mg/mL (850335C-500mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m0/s1
Klucz InChI
IJFVSSZAOYLHEE-PMERELPUSA-N
Opis ogólny
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Warstwa śluzowa okrężnicy zawiera fosfatydylocholinę (PC). PC zawierają kwasy tłuszczowe w pozycjach sn-1 i sn-2, które są kowalencyjnie przyłączone do glicerolu poprzez wiązania estrowe.
Zastosowanie
12:0 PC (DLPC/1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany jako wzorzec do ilościowego oznaczania fosfatydylocholiny. Został on również wykorzystany jako wzorzec lipidowy w optymalizacji warunków metody chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) ma zdolność blokowania przenikania bakterii poprzez działanie jako środek powierzchniowo czynny.
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (850335C-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850335C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850335C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e null
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core
Narvaaez R, et al.
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 null
Gina Valentino et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-18)
The pivotal role of hepatic stellate cells (HSCs) in orchestrating the bidirectional process of progression and regression of liver fibrosis makes them an ideal target for exploring new antifibrotic therapies. Essential phospholipids (EPLs), with their polyenylphosphatidylcholine (PPC) fraction, either alone
John P Kowalski et al.
Chemical research in toxicology, 32(12), 2488-2498 (2019-12-05)
Cytochrome P450 4B1 (CYP4B1) has been explored as a candidate enzyme in suicide gene systems for its ability to bioactivate the natural product 4-ipomeanol (IPO) to a reactive species that causes cytotoxicity. However, metabolic limitations of IPO necessitate discovery of
Camilla Knudsen et al.
Phytochemistry, 170, 112214-112214 (2019-12-04)
In recent years, ionic liquids and deep eutectic solvents (DESs) have gained increasing attention due to their ability to extract and solubilize metabolites and biopolymers in quantities far beyond their solubility in oil and water. The hypothesis that naturally occurring
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn