Merck
850385C
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850385C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850385C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850385C
stężenie
10 mg/mL (850385C-25mg)
25 mg/mL (850385C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Klucz InChI
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Opis ogólny
18:2 (Cis) PC (DLPC) jest syntetyczną fosfatydylocholiną.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
18:2 (Cis) PC (DLPC) został wykorzystany do oceny wydajności jonizacji gradientowej ablacji laserowej z elektrorozpylaniem (g-LAESI) do analizy związków o różnej polarności. Został on również wykorzystany jako wzorzec lipidowy w optymalizacji warunków metody chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850385C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850385C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440(16), 123-134 (2016)
Solvent gradient electrospray for laser ablation electrospray ionization mass spectrometry
Li H and Vertes A
Analyst, 142(16), 2921-2927 (2017)
Yueheng Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(11), 2780-2789 (2017-03-02)
We report the ability of hydrophobically modified polypeptoids (HMPs), which are amphiphilic pseudopeptidic macromolecules, to connect across lipid bilayers and thus form layered structures on liposomes. The HMPs are obtained by attaching hydrophobic decyl groups at random points along the
Xiao Wu et al.
International journal of pharmaceutics, 579, 119168-119168 (2020-02-23)
Beta-lapachone (β-Lap) is an anticancer drug activated by the NAD(P)H:quinone oxidoreductase (NQO1), an enzyme over-expressed in a large variety of tumors. B-Lap is poorly soluble in water and in most biocompatible solvents. Micellar systems, liposomes and cyclodextrins (CDs) have been
Mariana Vignoni et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(50), 15578-15586 (2018-11-21)
Pterins are natural products that can photosensitize the oxidation of DNA, proteins, and phospholipids. Recently, a new series of decyl-chain (i.e., lipophilic) pterins were synthesized and their photophysical properties were investigated. These decyl-pterins led to efficient intercalation in large unilamellar