Merck
850395C
Avanti
18:3 (Cis) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850395C
Synonim(y):
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
778.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850395C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850395C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850395C
stężenie
10 mg/mL (850395C-25mg)
25 mg/mL (850395C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:3 (cis) PC or 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is an unsaturated glycerophospholipid, with substitution of two chains of linolenic acid at sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, along with choline as a headgroup.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Zastosowanie
18:3 (cis) PC or 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine:
  • might be used in aqueous lipid-trehalose formulations to assess the long-term storage stability of lyophilized liposomes
  • might be used in phospholipid monolayer to study the instability of unsaturated phospholipids at specified conditions
  • has been used in aqueous sugar formulations or liposome formulations to characterize its degradation during lyophilization
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850395C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850395C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
N M Payton et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 85(2), 306-313 (2013-04-10)
As liquid liposomal formulations are prone to chemical degradation and aggregation, these formulations often require freeze drying (e.g., lyophilization) to achieve sufficient shelf-life. However, liposomal formulations may undergo oxidation during lyophilization and/or during prolonged storage. The goal of the current