Merck
850400C
Avanti
22:6 (Cis) PC
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
878.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850400C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (850400C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850400C
stężenie
10 mg/mL (850400C-25mg)
25 mg/mL (850400C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C52H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8-11,14-17,20-23,26-29,32-35,38-41,50H,6-7,12-13,18-19,24-25,30-31,36-37,42-49H2,1-5H3/b10-8-,11-9-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-/t50-/m1/s1
Klucz InChI
XLKQWAMTMYIQMG-SVUPRYTISA-N
Opis ogólny
22:6 (cis) PC or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is an unsaturated glycerophospholipid, with substitution of two chains of docosahexaenic acid at sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, along with choline as a headgroup. It is an omega-3 lipid.
Zastosowanie
22:6 (cis) PC or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine might be used:
  • in liposomes, to study its effect on membrane vesiculation by dynamin and endophilin
  • in multi-lamellar vesicles (MLVs) to analyze its effect on the biophysical properties of lipid membranes and on its interaction with a fragment of the Aβ peptide
  • in lipid bilayers to study the influence of cholesterol on lateral segregation of saturated and unsaturated phospholipids
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850400C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850400C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Oskar Engberg et al.
Biophysical journal, 111(3), 546-556 (2016-08-11)
Saturated and unsaturated phospholipids (PLs) can segregate into lateral domains. The preference of cholesterol for saturated acyl chains over monounsaturated, and especially polyunsaturated ones, may also affect lateral segregation. Here we have studied how cholesterol influenced the lateral segregation of
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Philippe Calvez et al.
Journal of the American Chemical Society (2016-10-01)
Recoverin undergoes a calcium-myristoyl switch during visual phototransduction. Indeed, calcium binding by recoverin results in the extrusion of its myristoyl group, which allows its membrane binding. However, the contribution of particular lipids and of specific amino acids of recoverin in