Merck
LM1003
Avanti
21:0-22:6 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1003, methanol solution
Synonim(y):
1-heneikozanoilo-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-dokosaheksaenoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H90NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
876.24
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1003-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1003
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C51H90NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)60-49(48-59-61(55,56)58-46-45-52(3,4)5)47-57-50(53)43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,26,28,32,34,38,40,49H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23
Klucz InChI
MBNMYHRROGWUAS-AWYUTHGESA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest obfitym fosfolipidem w surfaktancie płucnym.
Zastosowanie
21:0-22:6 PC lub 1-heneikozanoilo-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-dokosaheksaenoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina została użyta jako wzorzec lipidowy/LIPID MAPS (LM) wzorzec wewnętrzny do kwantyfikacji/analizy fosfolipidów przy użyciu spektrometrii mas (MS) i chromatografii cieczowej (LC)-MS.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM1003-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Penelope Dimas et al.
eLife, 8 (2019-05-08)
Oligodendrocytes (OLs) support neurons and signal transmission in the central nervous system (CNS) by enwrapping axons with myelin, a lipid-rich membrane structure. We addressed the significance of fatty acid (FA) synthesis in OLs by depleting FA synthase (FASN) from OL
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced