Kluczowe dokumenty
Z193291
Supelco
Sigma-Aldrich® TLC Plates
silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiały
aluminum support
silica gel matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
25 μm
Opis ogólny
Thin-layer chromatography (TLC) plates for adsorption, partition, and ion-exchange techniques. Six media choices with glass, polyester, and aluminum backings. Silica-based adsorbent layers in Sigma-Aldrich TLC plates incorporate a polymeric binder; highly purified silica gel plates incorporate a gypsum/polymer binder.
  • Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
  • High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
  • Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
  • Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
  • Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Zastosowanie
  • Przyjaznadla środowiska separacja oleju i wody przy użyciu superhydrofobowej membrany na bazie tlenku cynku: Omawia opracowanie przyjaznej dla środowiska metody separacji oleju od wody przy użyciu tlenku cynku, prezentując jej zastosowanie w technologiach uzdatniania wody i podkreślając jej zrównoważone aspekty (Beagan et al., 2024).
  • Poprawa wzrostu sałaty i zmniejszenie poboru chromu: Badanie połączonego zastosowania nanocząstek tlenku cynku i żelaza w celu poprawy wzrostu roślin i zmniejszenia pobierania metali ciężkich w zanieczyszczonych glebach, podkreślając jego znaczenie w naukach o środowisku i rolnictwie (Sameer et al., 2024).
  • Modyfikacja powierzchni tlenków metali w celu zapewnienia stabilności nanocząstek i zmniejszenia toksyczności: Bada wpływ modyfikacji powierzchni tlenku cynku na stabilność i potencjalną toksyczność nanocząstek, zapewniając wgląd w bezpieczniejsze zastosowania nanocząstek w biotechnologii i materiałoznawstwie (Monem et al., 2024).
  • Rozwój zaawansowanych materiałów do wykrywania gazu: Bada zastosowanie inżynierii defektów w nanopręcikach z tlenku cynku w celu zwiększenia możliwości wykrywania metanu, demonstrując potencjał materiału w opracowywaniu zaawansowanych czujników do monitorowania środowiska (Li et al., 2024).
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)