Merck
850367C
Avanti
19:0 PC
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
PC(19:0/19:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H92NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
818.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850367C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850367C
stężenie
10 mg/mL (850367C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfocholina jest uważana za cząsteczkę prekursorową fosfatydylocholiny. 19:0 PC jest liniowym nasyconym łańcuchem acylowym z 19 atomami węgla.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
19:0 PC może być stosowany
  • jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji lipidów całkowitych z homogenatów ludzkiego regionu mózgu
  • w pęcherzykach wielokomórkowych do badań biofizycznych
  • jako wewnętrzny standard do analizy społeczności drobnoustrojów glebowych
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850367C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergey A Potekhin et al.
Biochimica et biophysica acta, 1808(7), 1806-1810 (2011-03-08)
The bilayer phase transitions from the ripple gel phase (P'(β)) to the liquid-crystal phase (L(α)) of a series of 1,2-diacylphosphatidylcholines containing a linear saturated acyl chain (C=14-19) have been studied by high-pressure scanning microcalorimetry. It has been shown that at
Alba Naudí et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1862(5), 485-495 (2017-02-12)
Lipids played a determinant role in the evolution of the brain. It is postulated that the morphological and functional diversity among neural cells of the human central nervous system (CNS) is projected and achieved through the expression of particular lipid
Hsiu-Ching Hsu et al.
Journal of biomedical science, 21, 101-101 (2014-11-20)
Use of the chemotherapeutic drug doxorubicin (DOX) is associated with serious cardiotoxicity, as it increases levels of reactive oxygen species (ROS). N-3 polyunsaturated fatty acid dietary supplements can be of benefit to patients undergoing cancer therapy. The aims of this
Jinfeng Huang et al.
Dose-response : a publication of International Hormesis Society, 18(2), 1559325820914209-1559325820914209 (2020-05-05)
Radiation biodosimeters are required urgently for fast and accurate evaluation of absorbed dose for irradiated individuals. Lipidomics has appeared as a credible technique for identification and quantification of lipid for researching biomarker of diseases. We performed a lipidomic profile on
Anik Forest et al.
Journal of proteome research, 17(11), 3657-3670 (2018-09-27)
The goal of this work was to develop a label-free, comprehensive, and reproducible high-resolution liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)-based untargeted lipidomic workflow using a single instrument, which could be applied to biomarker discovery in both basic and clinical studies. For this