Kluczowe dokumenty
27510-U
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C max. temp.
śr. zewn.
8 mm
śr. × grubość
8 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 2 mL vial - standard opening
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)