Kluczowe dokumenty
27539
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
PK100 20MM PTFE/SILICONE SEPTA, .030IN THICK
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE face
silicone body
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. × grubość
20 mm × 0.75 mm
Opis ogólny
Septa do fiolek są dostępne z różnych materiałów. Septa są wybierane w oparciu o właściwości chemiczne próbki i temperaturę, w której fiolka będzie poddawana analizie. Septa PTFE/silikonowe są przeznaczone do stosowania z większością rozpuszczalników organicznych, z wyjątkiem chlorosilanów. Mają dobrą zdolność ponownego uszczelniania i mogą wytrzymać temperaturę 250°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)