33280-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 20mm seals, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Narzędzie do zaciskania fiolek
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
for use with 20mm seals
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.