Z114219
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
śr. zewn.
8 mm
Opis ogólny
do mocowania aluminiowych uszczelek do butelek i fiolek
- Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Polished crimping jaws provide consistent sealing
- 2 year warranty
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)