Kluczowe dokumenty
508888
Supelco
Clear glass 1.2 mL crimp top vial, flat bottom, 8 x 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Synonim(y):
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 125 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 1.2CWV
śr. zewn.
8 mm
śr. × wys.
8 mm × 40 mm
pojemność
1.2 mL
dopasowywanie
plug for 8 mm
Opis ogólny
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
Informacje prawne
Waters is a registered trademark of Waters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)