Key Documents
508896
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
Synonim(y):
Clear glass, 1.0 mL crimp top vial, 8 x 40 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
conical bottom
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 125 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 1-CWV
śr. zewn.
8 mm
śr. × wys.
8 mm × 40 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
plug for 8 mm
Informacje prawne
Waters is a registered trademark of Waters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)