Key Documents
24712
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
natural polypropylene vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
0.1 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)