SU860076
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Screw Cap with PTFE/Silicone Septum
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
black polypropylene hole cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
grubość septy
1.3 mm
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial (standard opening)
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)