Kluczowe dokumenty
22193-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, removable needle
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Gastight Syringe with Removable Needle
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22 ga (bevel tip)
opis
Gastight®
Właściwości
removable needle RN
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81430
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5 mL
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)