Key Documents
21399
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
opis
Gastight®
Właściwości
needle type RN (removable needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 84889
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
Zastosowanie
It may be used in withdrawing gas samples during determination of oxygen content using GC equipped with a pulsed discharge helium ionization detector.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)