21395
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26s ga (bevel tip)
opis
Gastight®
Właściwości
needle type RN (removable needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 84877
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
- Accurate and reproducible to ±1%
- Field repairable
Zastosowanie
It was used in calibration of detector to remove mercury [Hg] vapour during determination of Hg in patches of scale by Laser ablation system.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Coupling laser ablation and atomic fluorescence spectrophotometry: An example using mercury analysis of small sections of fish scales.
Analytical Chemistry, 82.21, 8785-8788 (2010)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)