Kluczowe dokumenty
20907-U
Hamilton® syringe, 900 series
95RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26s ga (bevel tip)
opis
Microliter
Właściwości
needle type RN (removable needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 87925
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
5 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 95RN (removable needle)
Opis ogólny
Economical version of 800 series syringes.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)