Kluczowe dokumenty
20795-U
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26s ga (bevel tip)
opis
Microliter
Właściwości
needle type N (cemented)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 84852
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
Opis ogólny
  • Same quality performance as 700 series, with additional benefits
  • The extended metal handle is removable and field repairable
  • The plunger stem resists bending
  • Accurate to within ±1% of the total volume
  • Temperature limit: 50°C for cemented needles, 115°C for removable needle
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1