19154-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
Synonim(y):
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cone tip needle
stainless steel needle
rozmiar igły
22 ga
opis
cone tip, side port
Właściwości
removable needle cone tip (side port)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7784-02
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with 205μL-10mL syringe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)