Kluczowe dokumenty
19151-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
22s ga
Właściwości
removable needle cone tip (side port)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7784-01
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with 250μL-10mL syringe
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)