Kluczowe dokumenty
19133-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, bevel tip stainless steel needle, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Synonim(y):
Igły do strzykawek RN
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
22s ga
Właściwości
bevel tip (point style 2)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7758-03
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5-100 μL
kompatybilność
for use with 2.5μL-100μL syringe
Opis ogólny
Igły 1363 do strzykawek RN to igły ze ściętą końcówką, zaprojektowane z myślą o optymalnej penetracji przegrody i zapobieganiu jej uszkodzeniu.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)