Kluczowe dokumenty
24538-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Hamilton® Syringe 725RN, 250UL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
needle type RN (removable needle)
point style 2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80730
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 725RN (removable needle)
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)