Merck
Z118109
Hamilton® needles for RN syringes
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel
rozmiar igły
22 ga
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7806-01
dł. igły
101.5 mm (4 in.)
pojemność
250-10000 μL
Zastosowanie
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)