Kluczowe dokumenty
21493
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
removable needle RN
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 84855
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
25 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)