Kluczowe dokumenty
19146-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip, side port stainless steel
rozmiar igły
22s ga
Właściwości
removable needle cone tip (side port)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7784-05
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5-100 μL
kompatybilność
for use with 2.5μL-100μL syringe
Opis ogólny
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)