Kluczowe dokumenty
Z742928
10540 detergent, ostateczny precyzyjny środek czyszczący
pkg of 3.8 L
Synonim(y):
Autoryzowany środek czyszczący USDA, detergent alkaliczny, detergent do prania w pralce, detergent emulgujący, niskopieniący środek czyszczący
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 2301 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 2301-1 (3.8 L)
Opis ogólny
- Skoncentrowany, aby zaoszczędzić pieniądze
- Wyjątkowe usuwanie polimerów, kremów i balsamów kosmetycznych i farmaceutycznych
- Nieżrący dla większego bezpieczeństwa pracowników i większej kompatybilności z materiałami
- Swobodne płukanie zapewnia wiarygodne wyniki i brak przeszkadzających pozostałości
Używany do usuwania: Baz i preparatów kosmetycznych, substancji organicznych, smarów, żywic, wosków, tłuszczów, olejów, tlenków tytanu i cynku, maści i balsamów.
Czyszczone powierzchnie: Zalecany do szkła, stali nierdzewnej, PTFE, ceramiki, cementu i odpornych na rozpuszczalniki tworzyw sztucznych i metali. Zaleca się przeprowadzenie testów korozyjnych.
Metoda czyszczenia: Namaczanie, cyrkulacja pod zanurzeniem, myjki ultradźwiękowe i czyszczenie ręczne.
Diections:
Przygotuj świeży 1-3% roztwór (1 ¼ - 3 3/4 oz. na gal. lub 10-30 ml na litr) w zimnej, ciepłej lub gorącej wodzie. Jeśli to możliwe, użyć bardzo gorącej wody do czyszczenia pozostałości kosmetyków. W przypadku trudnych zabrudzeń należy podnieść temperaturę wody i użyć większej ilości detergentu. Podwyższenie temperatury sprawdza się w większości przypadków.
W przypadku produktów zawierających tlenek tytanu (TiO) lub tlenek cynku (ZnO) należy skontaktować się z firmą Alconox Inc. w celu uzyskania informacji na temat stosowania gorącej wody. Czyścić metodą namaczania, cyrkulacji, wycierania lub ultradźwiękową. Nie nadaje się do maszyn natryskowych, będzie się pienić.
DOKŁADNIE SPŁUKAĆ - najlepiej bieżącą wodą. W przypadku czyszczenia krytycznego, ostatnie lub wszystkie płukania wykonywać w wodzie oczyszczonej.
Uwaga: Zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne z fosforanowymi środkami chelatującymi. Może powodować podrażnienie skóry i oczu. Nosić okulary ochronne i rękawice odporne na chemikalia.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742928-3.8L | 4061841422112 |
Z742928-4X3.8L | 4061841422129 |